Principaux documents
277452
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
99%
50 ML
125,00 $
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
125,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Beilstein:
1720409
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
115 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-methylbutyrate is the main component of the fragrance of Victoria[1]. It is the volatile constituent of osmeterial secretions of 5th larval instars of a swallowtail, Papilio protenor demetrius[2].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Potential pollinator-attracting chemicals fromVictoria (Nymphaeaceae).
Kite G, et al.
Biochemical Systematics and Ecology, 19(7), 535-539 (1991)
Volatile constituents of larval osmeterial secretions in Papilio protenor demetrius.
Honda K.
Journal of Insect Physiology, 26(1), 39-45 (1980)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage