Documents
W219606
Sigma-Aldrich
Butyl formate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
n-Butyl formate, Butyl menthanoate, Formic acid butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HCOO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro FEMA:
2196
Numéro Beilstein :
1742108
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
501
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.163
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; plum; rum
Chaîne SMILES 
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)