Principaux documents
245550
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
100 ML
134,00 $
800 ML
507,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
134,00 $
800 ML
507,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.30
Beilstein:
636802
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
1.043 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
R A Milius et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(5), 1728-1731 (1991-05-01)
The synthesis and pharmacological characterization of a series of N-substituted 3-(4-fluorophenyl)tropane derivatives is reported. The compounds displayed binding characteristics that paralleled those of cocaine, and several had substantially higher affinity at cocaine recognition sites. Conjugate addition of 4-fluorophenyl magnesium bromide
S K Aggarwal et al.
Clinical chemistry, 40(8), 1494-1502 (1994-08-01)
A stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is described for the determination of lead (Pb) in urine and whole blood. The use of lithium bis(trifluoroethyl)dithiocarbamate Pb(FDEDTC) as a chelating agent showed strong memory effect, restricting the range of