Principaux documents
238228
Sigma-Aldrich
Allyl ethyl ether
95%
Synonyme(s) :
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Beilstein:
1361480
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
liquid
Impuretés
1-5% ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
65-66 °C (lit.)
Densité
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup