Documents
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
Synonyme(s) :
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.14
Numéro FEMA:
2035
Numéro Beilstein :
1697523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4765 (lit.)
Point d'ébullition
67-68 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Propriétés organoleptiques
alliaceous; pungent; sulfurous
Chaîne SMILES 
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
Articles
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.