Principaux documents
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxy-1-propene
5 G
134,00 $
25 G
529,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
134,00 $
25 G
529,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.3803
pb
42-43 °C/760 mmHg
Densité
0.768 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -28.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves