Key Documents
238015
Sigma-Aldrich
Chromium(II) acetate, dimer monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: chromium
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
Clé InChI
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable