237981
Sodium hexafluoroantimonate(V)
technical grade
Synonyme(s) :
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Densité
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clé InChI
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable