235822
3-Fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5043 (lit.)
pb
182-183 °C/753 mmHg (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Clé InChI
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup