Documents
132160
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzonitrile
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Point d'ébullition
180-185 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
91-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(OC)c1OC)C#N
InChI
1S/C10H11NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
OSBQUSPVORCDCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Room-temperature discotic liquid-crystalline coronene diimides exhibiting high charge-carrier mobility in air.
An Z,et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(37), 6688-6698 (2009)
Characterization of nitrile hydratation catalysed by Nocardia sp. 108.
Wang Y-J, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 23(3), 355-362 (2007)