235741
Tetrapropyl orthosilicate
95%
Synonyme(s) :
Tetrapropoxysilane
200,00 $
About This Item
200,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
94 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clé InChI
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.