Principaux documents
95658
Supelco
Allyl methacrylate
analytical standard
100 MG
84,30 $
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
84,30 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Beilstein:
1747406
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.21
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.6 mmHg ( 20 °C)
Contient
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Clé InChI
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
94.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34.5 °C - closed cup