230103
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
‘Amidol’
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves