230049
Sodium hexafluoroaluminate
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
226,00 $
About This Item
226,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Clé InChI
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Lungs,Skeleton
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges