920355
Lithium Tetrafluoroaluminate
98%
Synonyme(s) :
Aluminum lithium fluoride, Lithium fluoroaluminate
113,00 $
About This Item
113,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
98%
InChI
1S/Al.2FH.2F.Li/h;2*1H;;;/q+2;;;;;/p-2
Clé InChI
GNYGZLVQMJBEMD-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable