Principaux documents
228796
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneethanol
99%
Synonyme(s) :
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
5 G
210,00 $
25 G
832,00 $
210,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
210,00 $
25 G
832,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.19
Beilstein:
107080
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
210,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
pb
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
Clé InChI
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Thiopheneethanol [3-(2-hydroxyethyl)thiophene] was used in the synthesis of various ether and ester derivatives such as 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophene, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-(2-acetoxyethyl)thiophene and 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophene[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Reactive groups on polymer-covered electrodes. 5. Synthesis and cyclovoltammetric analysis of 3-substituted thiophene derivatives.
Macromolecules, 30(24), 7419-7426 (1997)
Consuelo Ripoll et al.
Pharmaceutics, 13(2) (2021-03-07)
Recently, it was proposed that the thiophene ring is capable of promoting mitochondrial accumulation when linked to fluorescent markers. As a noncharged group, thiophene presents several advantages from a synthetic point of view, making it easier to incorporate such a
Yuwei Hao et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(16), 2046-2051 (2018-03-25)
Highly efficient cell capture and release with low background are urgently required for early diagnosis of diseases such as cancer. Herein, we report an electrochemical responsive superhydrophilic surface exhibiting specific cell capture and release with high yields and extremely low