Principaux documents
226858
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Argentous fluoride, Silver monofluoride
1 G
76,00 $
5 G
247,00 $
25 G
971,00 $
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,00 $
5 G
247,00 $
25 G
971,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AgF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
76,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
≥300 °C (lit.)
Densité
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes.[1] Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
Articles
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.