Key Documents
22136
Sigma-Aldrich
(+)-8(15)-Cedren-9-ol
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R,2R,5S,7R,9S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01,5]undecan-9-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +10±1°, c = 5% in chloroform
Pf
128-130 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@@]3(C[C@H](O)C1=C)[C@H](C)CC[C@@]3([H])C2(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-5-6-13-14(3,4)11-7-15(9,13)8-12(16)10(11)2/h9,11-13,16H,2,5-8H2,1,3-4H3/t9-,11-,12+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
DJYWGTBEZVORGE-GOGITYCRSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable