224464
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Synonyme(s) :
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
108,00 $
About This Item
108,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
Pureté optique
ee: 96% (GLC)
pb
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
43-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup