219401
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Pf
−41-−40 °C (lit.)
Densité
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Application
- bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene
- 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene
- chiral o-phosphanophenyl sulfoxides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup