Principaux documents
216909
Sigma-Aldrich
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate
97%
5 G
57,90 $
250 G
884,00 $
57,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
57,90 $
250 G
884,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.37 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
242-244 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
Clé InChI
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was used as fluorescent probe to detect the presence of hydrophobic sites in aqueous solutions of copolymers of acrylamide and N-alkyl-acrylamides[1]. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate (ANS) was employed as guest molecule to investigate the temperature dependence of affinity behavior of β-cyclodextrin-incorporated poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with ANS[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)