10419
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate
for fluorescence, ≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
1,8-ANS magnesium salt, ANSA magnesium salt, Magnesium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate hydrate, N-Phenyl peri acid magnesium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (T)
Forme
powder
Solubilité
hot water: 50 mg/mL, green
λmax
465-475 nm
Fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable