235334
3,6-Dithia-1,8-octanediol
97%
Synonyme(s) :
2,2′-(Ethylenedithio)diethanol, Lindlar Catalyst Poison
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
170 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
63-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCSCCSCCO
InChI
1S/C6H14O2S2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as exogeneous chelator to evaluate a membrane-permeable copper-selective fluorescent sensor for imaging of kinetically labile copper pools
- in asymmetric total synthesis of (+)-6-epi-castanospermine and polyhydroxylated alkaloid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable