113166
Isobutylbenzene
99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-phenylpropane
76,00 $
About This Item
76,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
802 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
170 °C/736 mmHg (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.1 °C - closed cup