209848
α-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
Halostachine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
74-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CNCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
Clé InChI
ZCTYHONEGJTYQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable