122831
2-Aminobenzyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)aniline
57,40 $
About This Item
57,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
162 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Clé InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable