Principaux documents
204269
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
99.95% trace metals basis
1 G
89,90 $
10 G
481,00 $
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
89,90 $
10 G
481,00 $
About This Item
Formule linéaire :
RbNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
89,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.95% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded