204498
Strontium nitrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium dinitrate, Strontium(II) nitrate
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-7.0 (25 °C)
Pf
570 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.