325996
Thulium(III) nitrate pentahydrate
powder or crystals, 99.9%
Synonyme(s) :
Thulium trinitrate pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tm/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Clé InChI
PEYIBPJKEYRLDB-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used to synthesize hydrophilic, microporous lanthanide-organic frameworks.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.