215260
Rubidium chloride
99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rubidium monochloride, Rubidium(I) chloride
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
715 °C (lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable