20424
(2S,4S)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, BPPM
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −39±2°, c = 1% in benzene
Pf
96-100 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H37NO2P2/c1-34(2,3)37-33(36)35-25-32(39(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31)24-27(35)26-38(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29/h4-23,27,32H,24-26H2,1-3H3/t27-,32-/m0/s1
Clé InChI
BFMKBYZEJOQYIM-UCGGBYDDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable