Key Documents
203483
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)iridium(I) carbonyl chloride
99.99%
Synonyme(s) :
IrCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I), Iridium(I)bis(triphenylphosphine)carbonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
780.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99%
Chaîne SMILES 
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Application
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)