Principaux documents
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dysprosium trichloride hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
DyCl3 · 6(H2O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.