202983
Cerium(III) chloride heptahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerous chloride heptahydrate
219,00 $
About This Item
219,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.