11607
Acide borique
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Essai
99.5-100.5%
Forme
powder
Impuretés
organic substances, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Perte
≤0.5% loss on drying, 5 h (on silica gel)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 3.3%)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: in accordance
Densité
1.440 g/cm3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
Traces de cations
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable