200182
Nitrazine Yellow
indicator grade, Dye content 85 %
Synonyme(s) :
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Essai
>90.0% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 85%
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
λmax
586 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥35000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3