Key Documents
200042
Sigma-Aldrich
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromium(VI) dichloride dioxide, Chromium(VI) oxychloride, Dichlorochromium(VI) oxide
About This Item
Formule linéaire :
CrO2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
117 °C (lit.)
Pf
−96.5 °C (lit.)
Densité
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter