Documents
198870
Sigma-Aldrich
2-(p-Tolyl)pyridine
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.617 (lit.)
Point d'ébullition
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
Clé InChI
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The chloro complexes of nickel, copper and cobalt with 2-(p-tolyl)pyridine have been prepared.
Application
2-(p-Tolyl)pyridine may be used as a pharmaceutical intermediate.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
E G Vlakh et al.
Scientific reports, 7, 41991-41991 (2017-02-06)
The growing attention to the luminescent nanocarriers is strongly stimulated by their potential application as drug delivery systems and by the necessity to monitor their distribution in cells and tissues. In this communication we report on the synthesis of amphiphilic
Thermal, spectral and magnetic studies of some first row transition metal complexes of 2-(p-tolyl) pyridine.
Allan JR, et al.
Thermochimica Acta, 160(2), 329-335 (1990)