Principaux documents
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥98%
Chaîne SMILES 
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges