Y0001497
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
~165 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable