Principaux documents
R425818
2-(2-CHLOROPHENOXY)PROPIONIC ACID
AldrichCPR
R425818-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R425818-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.623
Numéro MDL:
261,00 $