Principaux documents
196576
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Beilstein:
2121347
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
90-92 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
Clé InChI
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols[1]
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids[1]
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines[1]
Application
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)