112631
2-Methoxy-4-nitroaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Nitro-o-anisidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable