Principaux documents
184055
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
97%
Synonyme(s) :
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
2 G
95,50 $
10 G
326,00 $
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
95,50 $
10 G
326,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Beilstein:
2042178
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
pb
99 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Methoxythiophenol was used in the synthesis of:
  • (4S)-N-[(2S)-2-methy-3-(2-methoxyphenylthio)propanoyl]-4-phenyloxazolidin-2-one[1]
  • 2-(4-fluorophenyl)-6-(2-methoxyphenylsulfanyl)imidazo[1,2-a]pyridine[2]
  • 2-(2-methoxyphenylsulfanyl)benzoic acid[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A general and efficient method for the copper-catalyzed cross-coupling of amides and thiophenols with 6-halogenoimidazo [1, 2-a] pyridines.
Enguehard-Gueiffier C, et al.
Tetrahedron, 62(25), 6042-6049 (2006)
Asymmetric conjugate addition of thiols to chiral methacryloyloxazolidinones.
Tseng T-C and Wu M-J.
Tetrahedron Asymmetry, 6(7), 1633-1640 (1995)
2-(2-Methoxyphenylsulfanyl) benzoic acid.
Li A-J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(3), o1176-o1177 (2006)
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases