Principaux documents
293008
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Synonyme(s) :
NSC 221182
5 G
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
199,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3S(Cl)O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.62
Beilstein:
4549927
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
226-229 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfoxide
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Precursor to dimethyloxosulfonium methylide.
Reactant involved in:
  • Polymerization of ylides
  • X-H insertion
  • One-pot sequential addition
  • Cyclopropanation of enones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable