Principaux documents
8.06086
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonyme(s) :
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-705-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
2.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.9-6.6 % (v/v)
pH
5-6 (500 g/L in H2O)
pb
164 °C/1013 hPa
Pf
-23 °C
Température de transition
flash point 40 °C (DIN 51758)
Solubilité
560 mg/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup