449431
2-Methylindene
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1H-indene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup