187119
3,4,5-Trichloroaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
Clé InChI
XOGYQVITULCUGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable