Principaux documents
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Beilstein:
3345562
Numéro CE :
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1