175870
Benzène-D6
"100%", 99.96 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadeuterobenzène
344,00 $
About This Item
344,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
6.8 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup